Learn More
BINDER™ Cámara de Simulación Ambiental Dinámica
Código de producto. 31876384 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
734 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31876384 734 L cada uno
1 options
Código de producto. 31876384 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200523
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Adecuado para pruebas de frío y calor basadas en métodos actuales de temperatura y clima según DIN y IEC estándares.
  • Rango de temperatura: -40 °C a +180 °C
  • Rango de humedad: 10% a 98% HR
  • Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
  • APT.line™ Tecnología de cámaras de precalentamiento
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Refrigerante R-452A sin CFC
  • Depósito de almacenamiento de agua integrado, 20 l
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Puerto de acceso con tapón de silicona (modelos 56, 115, 240, 400), 50 mm, izquierdo
  • 2 puertos de acceso con tapones de silicona (modelos 720, 1020), 80 mm, izquierdo y derecho
  • 4 contactos de relé de tensión cero
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
Especificaciones
Tipos de alarma Audible, Visual
Tipo de controlador PID
Capacidad (métrico) 734 L
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 3 de primaria/11º máximo
Tipo de tapón Enchufe CEE 16 / 6 H de 5 polos
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +180 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla Pantalla táctil
Tiempo de calentamiento 85 min., -40 °C a +180 °C
Precisión de humedad ≤2, 5 ± % R.F.
Control de humedad Sí
Incluye 1 portaequipajes de acero inoxidable, BINDER software de gestión múltiple APT-COMTM edición básica, 2 puertos de acceso con conector de silicona, 80 mm, izquierda y derecha, 4 robustos ruedas gemelas con frenos en la parte delantera
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de puertas 1
Puertos 2
Programable Sí
Tiempo de intervalo programable Sí
Clase de protección Clase 2 (DIN 12880)
Refrigerante R744
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 1200 x 1020 mm
Peso (métrico) 379 kg
Tensión 400 V