Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo antracita Dynamic Ob ESD
Código de producto. 17171345
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17171345 35 1 par
17181345 36 1 par
17171355 45 1 par
17181355 46 1 par
17191355 47 1 par
17101365 48 1 par
17191345 37 1 par
17101355 38 1 par
17111355 39 1 par
17121355 40 1 par
17131355 41 1 par
17141355 42 1 par
17151355 43 1 par
17161355 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17171345 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 37328/35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zuecos de trabajo antracita Dynamic, con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
  • Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto antracita repelente al agua
  • Correa de talón no plegable, ajustable
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Antracita
Material Tela de punto
Tamaño 35
Certificaciones/conformidad (Europa) ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Zuecos
Waterproof Resistente al agua
Tipo de producto OB SRC ESD