Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 37363
Código de producto. 15621048
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15621048 35 1 par
15631048 36 1 par
15641048 37 1 par
15651048 38 1 par
15661048 39 1 par
15671048 40 1 par
15681048 41 1 par
15691048 42 1 par
15601058 43 1 par
15611058 44 1 par
15621058 45 1 par
15631058 46 1 par
15641058 47 1 par
15651058 48 1 par
14 options
Código de producto. 15621048
Marca: Abeba™ 37363/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfibra
  • Gris/Rojo
  • Suela de TPU antideslizante
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3574)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Color Gris, Rojo
Material Microfibra
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 37363