Learn More
Invitrogen™ Imán lateral DynaMag™-96
Código de producto. 10531948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10531948 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10531948 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12331D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Un imán
Optimizado para atraer todo tipo de gránulos Dynabeads (con diámetro de 1–4,5 μm) a los laterales de tubos de PCR o a los laterales de pocillos de placas de 96 pocillos.
Diseñado tanto para plataformas de automatización (por ejemplo, Tecan) como para flujos de trabajo manuales, pero es compatible con tiras de PCR y placas de 96 pocillos (200 μl), sin faldón y con medio faldón.
  • Elevados volúmenes de lavado: Imán lateral DynaMag-96
  • Bajos volúmenes de elución: Imán de parte inferior DynaMag-96
  • Con columna adicional (13 en total)
  • Esto permite mezclar muestras simplemente cambiando la placa de 96 pocillos hacia atrás y hacia delante desde la posición del extremo derecho hasta la posición del extremo izquierdo.
  • El cambio lleva los gránulos hacia atrás y hacia delante a través de la muestra y permite que la mezcla se realice sin manipulación, con lo que facilita un procesamiento más rápido y una menor variación de la muestra ocasionada por la manipulación
  • Cuando se utiliza junto con el imán de parte inferior DynaMag-96 en una plataforma de automatización, los dos imanes permiten variaciones importantes de volumen en un flujo de trabajo.
El imán no es compatible con los tubos de PCR.
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, limpieza automatizada de productos de PCR, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, imanes para aislamiento celular, limpieza de productos de PCR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Imán
Contenido y almacenamiento Contiene un imán. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) DynaMag™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos DynaMag
Cantidad 1 unidad