Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-96 Bottom Magnet
Código de producto. 10130635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10130635 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10130635 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12332D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Includes
Un imán
Imán de 96 pocillos optimizado para su uso con Dynabeads
El imán empuja los gránulos al fondo de cada pocillo. Compatible con tiras de PCR y placas de 96 pocillos (200 μl) sin faldón y con faldón medio y sustituye al Dynal MPC-96B. Cuando se utiliza junto con el lado DynaMag-96 en una plataforma de automatización, los dos imanes permiten variaciones importantes de volumen en un flujo de trabajo.
  • Grandes volúmenes de lavado - lado de DynaMag-96
  • Bajo volumen de elución - parte inferior de DynaMag-96
  • Concentra los gránulos en la parte inferior de cada pocillo
  • Cuenta con 96 imanes redondos (uno centrado en la parte inferior de cada pocillo para garantizar una manipulación idéntica de las muestras en cada posición)
  • Permite concentrar la muestra mediante la elución en volúmenes pequeños (aprox. 10 μl)
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, limpieza automatizada de productos de PCR, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, imanes para aislamiento celular, limpieza de productos de PCR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Imán
Contenido y almacenamiento Contiene un imán. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) DynaMag™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos DynaMag
Cantidad 1 unidad