Descripción
Dynalon La Dropping Pipette es un cuentagotas de polietileno de baja densidad, moldeado de una sola pieza, con bulbos de acción de fuelle.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Sustancias infecciosas o tóxicas |
| Cantidad | 100/paquete |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Sustancias infecciosas o tóxicas |
| Capacidad (imperial) | 0,16 oz |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Dynalon Pipeta cuentagotas |