Learn More
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger Solution
Description
Características del sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™:
• Cinética más rápida y niveles de señal más altos que los de las químicas colorimétricas, las químicas fluorescentes u otras químicas quimioluminiscentes
• Detección a nivel de atomoles sensible de la enzima fosfatasa alcalina purificada
• Formulación optimizada para ensayos basados en microplaca y gránulos
• Estabilidad del sustrato de más de 1 año a 4 °C
• Compatibilidad con plataformas automatizadas con soluciones/posiciones de activación ya establecidas
El sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ proporciona una reacción quimioluminiscente resistente cuando se cataliza mediante fosfatasa alcalina. Esta reacción alcanza la emisión máxima de luz en 2 minutos y mantiene una señal sostenida durante horas. Cuando se combina con la solución de activación DynaLight™, el sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ proporciona la señal máxima en segundos. La solución de activación DynaLight™ es respetuosa con el medio ambiente y proporciona la señal máxima en el plazo de 1 segundo desde la adición; con una vida media más larga hasta su estado fundamental que otras tecnologías de barrido quimioluminiscente, lo que permite un tiempo amplio para la recopilación de datos de forma fiable.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Solución de activación |
| Cantidad | 1 frasco |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Sensibilidad del ensayo | 1 pg/mL |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (basado en tubos) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | DynaLight |
| Tipo de muestra | Cultivos celulares, sangre completa, suero |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.