Learn More
Invitrogen™ Imán DynaMag™-2
Código de producto. 10723874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10723874 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10723874 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12321D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Un imán DynaMag-2
Optimizado para una separación magnética eficaz de todos los tipos de Dynabeads; (rango de diámetro de 1 a 4,5 μm) en volúmenes de muestra pequeños (inferiores a 2 ml)
El imán DynaMag-2 combina una fuerte atracción magnética para la separación eficaz en tubos de microcentrífugas estándar con un diseño flexible, inteligente y ergonómico.
  • Volumen de trabajo óptimo: De 10 a 2000µl
  • Con capacidad para 16 tubos de microcentrífugas de 1,5–2 ml en espacios numerados
  • Buen control y visibilidad de la muestra
  • La gradilla superior se puede retirar rápidamente del imán de la base para la resuspensión, agitación en vórtex, rotación o agitación manual de muestras
  • El imán puede utilizarse con todos los tipos de Dynabeads para un aislamiento eficaz de proteínas y ácidos nucleicos
  • La gradilla de muestras se puede retirar fácilmente del imán de la base para la resuspensión, agitación en vórtex, rotación o agitación manual de muestras
  • El conector central en la gradilla asegura una agitación en vórtex uniforme de todos los tubos
  • La gradilla también puede retirarse y utilizarse para almacenar los tubos
  • Los 16 espacios para muestras numerados hacen que este imán sea ideal para la manipulación paralela de varias muestras.
  • Gracias a las ocho posiciones para los tubos en cada lado de la gradilla, se pueden ampliar fácilmente los protocolos para albergar reacciones de placas de 96 pocillos
Este imán no es compatible con el mezclador MX4. La gradilla de muestras extraíble también está disponible por separado. La adquisición de una gradilla de muestras adicional minimiza la necesidad de mover los tubos de una gradilla a otra. La gradilla se puede colocar sobre la mesa, en el refrigerador o en la incubadora.
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, imanes para aislamiento celular, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, purificación de ADN o ARN específico de secuenciación, purificación de reacción de secuenciación
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Imán
Contenido y almacenamiento Contiene un imán DynaMag™-2. Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos DYNAL, DynaMag, Dynabeads
Cantidad 1 unidad