Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-50 Magnet
Código de producto. 10469193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10469193 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10469193 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12302D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Optimizado para un aislamiento celular eficaz con Dynabeads™
El imán DynaMag-50 combina una fuerte atracción magnética para la eficiencia de las separaciones con un diseño ergonómico, flexible e inteligente que asegura una posición de trabajo cómoda. Un mecanismo de inclinación en el imán le permite descansar los codos mientras se pipetea. El imán se puede utilizar para cualquier muestra inicial en combinación con todos los tipos de aislamiento celular Dynabeads™.
  • Volumen de trabajo óptimo: 5 - 50 ml
  • El imán admite dos tubos de 50 ml
  • Un control y una visibilidad de los aislamientos excelentes
Este imán sustituye al imán Dynal MPC™-50
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, inmunoprecipitación, imanes para expansión celular, imanes para aislamiento celular, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, Interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, extracción de ARN, ARNi, investigación de ARN epigenética y de no codificación, secuencia específica de ADN o purificación de ARN, secuenciación de purificación de reacción, purificación de ARN/ADN vírico, ADNg de tejidos y células animales, ADNg de bacterias, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) DynaMag™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos DynaMag
Cantidad 1 unidad
Tipo Imán
Volumen de muestra 10-50 ml