Learn More
Invitrogen™ Imán DynaMag™-15
Código de producto. 10266783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10266783 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10266783 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12301D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Un imán
Optimizado para un aislamiento celular eficiente utilizando todo tipo de gránulos Dynabeads™ en tubos de laboratorio estándar de 15 ml
  • Se ha optimizado para el aislamiento de células eficaz de todos los tipos de gránulos Dynabeads™ (con diámetros de 1 a 4,5 µm) en tubos de laboratorio estándar de 15 ml
  • Alberga 4 tubos y combina una fuerte atracción magnética para la eficiencia de las separaciones con un diseño ergonómico, flexible e inteligente que asegura una posición de trabajo cómoda
  • Un mecanismo de inclinación en el imán permite flexibilidad durante el pipeteo
  • Ofrece control y visibilidad de la muestra
  • Volumen de trabajo óptimo: 15 mL
  • Admite: 4 tubos de 15 ml
Para la manipulación de tubos pequeños de recogida de sangre, tubos FACS o similares, consulte nuestro imán DynaMag™-5 (n.º de cat. cat. 12303D)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene un imán. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) DynaMag™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos DynaMag
Cantidad 1 unidad
Tipo Imán
Volumen de muestra 4-15 ml