Learn More
Invitrogen™ Imán con faldón lateral DynaMag™-96
Código de producto. 15429393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429393 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15429393 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12027
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
un imán
Optimizado para atraer todo tipo de gránulos Dynabead a los laterales de las placas multipocillos
Para su uso con Dynabeads con un diámetro de 1–4,5 μm. Incluye imanes de seis bares y es compatible con la mayoría de placas de PCR con faldón de 96 pocillos, placas de cultivo, placas con fondo redondo de 96 pocillos, placas con fondo plano de 96 pocillos, placas de 24 pocillos, placas de 12 pocillos y placas de 6 pocillos. Volumen de trabajo por pocillo (5-200 μl).
  • Mezcla eficaz sin manipulación de muestras
  • La mezcla se puede realizar mediante el cambio de la placa de 96 pocillos hacia atrás y hacia delante desde la posición del extremo derecho hasta la posición del extremo izquierdo.
  • El cambio lleva los gránulos hacia atrás y hacia delante a través de la muestra y permite que la mezcla se realice sin manipulación, con lo que facilita un procesamiento más rápido y una menor variación de la muestra ocasionada por la manipulación
  • Cuando se utiliza junto con el imán de parte inferior DynaMag-96 en una plataforma de automatización, los dos imanes permiten variaciones importantes de volumen en un flujo de trabajo.
  • Elevados volúmenes de lavado: Imán lateral DynaMag-96 e imán con faldón lateral DynaMag-96
  • Bajos volúmenes de elución: Imán de parte inferior DynaMag-96
El tamaño de las placas puede variar. Pruebe su placa para comprobar la compatibilidad. No se recomiendan para su uso con placas de 48 pocillos
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, purificación de proteínas y preparación de muestras de proteínas, interacciones entre proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, purificación de ARN o ADN específicos de secuencias, purificación de la reacción de secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Imán
Contenido y almacenamiento Contiene un imán. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) DynaMag™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos DYNAL, Dynabeads, MPC
Cantidad 1 unidad