Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD4 T Cells Kit
Código de producto. 10480065
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10480065 2 mL 2 ml
10449053 10 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10480065
Marca: Invitrogen™ 11352D
Includes
Dynabeads de agotamiento de 2 ml y 0,4 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD8, CD14, CD16 (a y b), CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A)
Use this kit to isolate pure and viable untouched CD4+ T-cells from PBMC by negative isolation. The kit depletes CD8+ T cells, B cells, NK cells, monocytes, platelets, dendritic cells, granulocytes and erythrocytes.
El kit agota las células T CD8+, las células B, las células NK, los monocitos, las plaquetas, las células dendríticas, los granulocitos y los eritrocitos. Las células T CD4+ humanas aisladas negativamente se dejan en la muestra y no han estado en contacto con Dynabeads. Las células T CD4+ sin gránulos y anticuerpos están verdaderamente intactas y tienen la forma perfecta para cualquier aplicación y ensayo funcional.
  • Alta pureza, recuperación y viabilidad de las células T CD4+ humanas intactas
  • Fácil de usar y de ampliar
  • No se requieren columnas
  • Capacidad: Procesa células de 2 x 108
  • Tipo de célula: Células T (CD4)
  • Producto final: Células
  • Método de aislamiento: Aislamiento negativo
  • Tipo de muestra: MNC
  • Especie diana: Humano
Una estrategia de aislamiento negativo aísla células puras y verdaderamente intactas. Cuando la máxima pureza celular es crítica, se recomienda una estrategia positiva de aislamiento celular.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células T (CD4)
Contenido y almacenamiento El kit contiene: Dynabeads™ de agotamiento de 2 ml y 0,4 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD8, CD14, CD16 (a y b), CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A).
Almacenar entre 2 y 8°C
Tipo de producto Kit de células
Tipo de producto final Células
Tecnología de aislamiento Aislamiento negativo
N.° de celdas Procesa 2x10^8 células
Línea de productos DYNAL, Dynabeads, Untouched
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 2 mL
Tipo de muestra MNC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especies diana Humano
Volumen (métrico) 2 mL