Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Sheep anti-Rat IgG
Código de producto. 10592405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10592405 5 mL cada uno
30275709 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592405 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11035
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
The product can be used to isolate any cell from any species (except rat), depending on the specificity of the monoclonal rat IgG employed.
Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG are 4.5 μm superparamagnetic beads with affinity purified polyclonal sheep anti-rat IgG covalently bound to the bead surface. These beads can be used to isolate any cell from any species (except rat), depending on the specificity of the monoclonal rat IgG employed. Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG are especially well suited for cell isolation from mouse samples (cross-reactivity to mouse antibodies is high and cross-reactivity to human antibodies is minimal).
El IgG oveja antirratón Dynabeads puede usarse para aislar cualquier célula de cualquier especie (excepto rata), dependiendo de la especificidad de IgG monoclonal de rata empleada. El IgG oveja antirratón Dynabeads es especialmente adecuado para el aislamiento celular de muestras de ratón (la reactividad cruzada a anticuerpos de ratón es alta y la reactividad cruzada a anticuerpos humanos es mínima).
  • Funciona con todos los tipos de células de cualquier muestra y de cualquier especie (excepto rata)
  • Reducción o aislamiento positivo rápido y eficaz de cualquier célula objetivo mediante un anticuerpo primario de rata para los ensayos moleculares secuencia abajo.
  • Obtenga células puras e intactas utilizando una mezcla de IgGs de rata para agotar las células no deseadas.
  • Capacidad de anticuerpos completos: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto la rata
  • Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Reactividad: Todas las especies, excepto la rata
  • Tipo de muestra: Sangre, PBMC, digestiones de tejido
  • Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
  • Especie diana: Todas las especies, excepto la rata
  • Separación basada en gránulos magnéticos que permite una sencilla manipulación
  • Útil para muchos tipos de muestras
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, aislamiento celular humano, aislamiento celular de ratón, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fragmento de anticuerpos Anticuerpo completo
Tipo de célula Todas las células de todas las especies, excepto la rata
Clonalidad Policlonal
Contenido y almacenamiento Este producto contiene 5 mL de IgG oveja antirratón Dynabeads™ (4 × 10^8 Dynabeads™/mL) en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,4, contiene 0,1 % de seroalbúmina bovina (BSA) y 0,02 % de azida sódica. Almacenar de 2–8 °C.
Tipo de producto IgG antirrata de oveja
Tipo de colorante Dynabeads™
Especie del huésped Oveja
Incluye 5 mL of Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG (4 x 108 Dynabeads/mL) in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, containing 0.1% bovine serum albumin (BSA) and 0.02% sodium azide as a preservative.
Tecnología de aislamiento Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo
N.° de celdas Procesa ∼2x10^9 células en total
Viabilidad de la salida >95%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 5 mL
Reactividad Todas las especies, excepto la rata
Tipo de muestra PBMC, digestiones de tejido, sangre
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida 1 x 10^7 PBMC por aislamiento
Especies diana Todas las especies, excepto la rata
Diámetro (métrico) 4,5 μm