Learn More
Invitrogen™ Espícula del SARS-CoV-2 Dynabeads™
Descripción
- La espícula del SARS-CoV-2 Dynabeads consta de gránulos superparamagnéticos acoplados a una proteína trimérica de la espícula
- La proteína de la espícula es una estructura trimérica recombinante patentada que combina la subunidad S1, incluido el dominio de unión de receptores (RBD) y la subunidad S2 que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2
- La proteína de la espícula del virus se une a las células huésped humanas a través del receptor de la enzima 2 convertidora de angiotensina (ECA2) para iniciar la unión del virus, así como a los anticuerpos producidos en el cuerpo como respuesta a la infección por SARS-CoV-2
- Esta espícula del SARS-CoV-2 Dynabeads también se incluye en los kits de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) diseñados para detectar y cuantificar los niveles de IgG e IgM del SARS-CoV-2 humano y anticuerpos de Ig totales de muestras de suero y plasma
- Los kits se pueden utilizar manualmente con un imán DynaMag-96 o de forma automatizada mediante un instrumento Kingfisher
- Las partículas magnéticas mejoran significativamente la cinética de unión para reducir el tiempo de incubación de ELISA a la mitad (45 minutos) en comparación con los ELISA basados en placas más convencionales (90 minutos)
- Dado que la proteína de la espícula une las células huésped para iniciar la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células epiteliales de los pulmones a través de ECA2, las partículas también se pueden utilizar para el aislamiento de células ECA2+ o para la purificación de proteínas ECA2
- La automatización facilitada por Dynabeads limita el tiempo de trabajo
- También está disponible en los kits de ELISA para SARS-CoV-2
- Solo para fines de investigación, no apto para uso en procedimientos de diagnóstico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Los gránulos se suministran en solución salina tamponada con Tris 0,05 M (TBS) con Tween-20 al 0,001 % y NaN3 al 0,02 %. Almacenar a 2–8 °C. |
| Método de detección | Absorbancia a 450 nm |
| Color | Gránulos marrones en suspensión incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Unión de anticuerpos humanos hacia SARS-CoV-2 (trímero de pico) |
| Material | Poliestireno magnético |
| Tipo de producto | Gránulos magnéticos Dynabeads™ recubiertos con proteína de pico de SARS-CoV-2 trimérica |
| Formato | 3 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Kingfisher™ Flex o Apex, DynaMag™-96 con faldón lateral, separador magnético de 96 pocillos, lector de placas ELISA (450 nm) |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.