Learn More
Invitrogen™ Espícula del SARS-CoV-2 Dynabeads™
Código de producto. 17468082
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
5 x 3 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
3 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17468082 3 mL 3 ml
17727443 5 x 3 mL 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17468082 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18100D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La espícula del SARS-CoV-2 Dynabeads™ consta de gránulos superparamagnéticos acoplados a una proteína trimérica de la espícula. La proteína de la espícula es una estructura trimérica recombinante patentada que combina la subunidad S1, incluido el dominio de unión de receptores (RBD) y la subunidad S2 que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2.
  • La espícula del SARS-CoV-2 Dynabeads consta de gránulos superparamagnéticos acoplados a una proteína trimérica de la espícula
  • La proteína de la espícula es una estructura trimérica recombinante patentada que combina la subunidad S1, incluido el dominio de unión de receptores (RBD) y la subunidad S2 que se encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2
  • La proteína de la espícula del virus se une a las células huésped humanas a través del receptor de la enzima 2 convertidora de angiotensina (ECA2) para iniciar la unión del virus, así como a los anticuerpos producidos en el cuerpo como respuesta a la infección por SARS-CoV-2
  • Esta espícula del SARS-CoV-2 Dynabeads también se incluye en los kits de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) diseñados para detectar y cuantificar los niveles de IgG e IgM del SARS-CoV-2 humano y anticuerpos de Ig totales de muestras de suero y plasma
  • Los kits se pueden utilizar manualmente con un imán DynaMag-96 o de forma automatizada mediante un instrumento Kingfisher
  • Las partículas magnéticas mejoran significativamente la cinética de unión para reducir el tiempo de incubación de ELISA a la mitad (45 minutos) en comparación con los ELISA basados en placas más convencionales (90 minutos)
  • Dado que la proteína de la espícula une las células huésped para iniciar la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células epiteliales de los pulmones a través de ECA2, las partículas también se pueden utilizar para el aislamiento de células ECA2+ o para la purificación de proteínas ECA2
  • La automatización facilitada por Dynabeads limita el tiempo de trabajo
  • También está disponible en los kits de ELISA para SARS-CoV-2
  • Solo para fines de investigación, no apto para uso en procedimientos de diagnóstico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento Los gránulos se suministran en solución salina tamponada con Tris 0,05 M (TBS) con Tween-20 al 0,001 % y NaN3 al 0,02 %.
Almacenar a 2–8 °C.
Método de detección Absorbancia a 450 nm
Color Gránulos marrones en suspensión incolora
Para utilizar con (aplicación) Unión de anticuerpos humanos hacia SARS-CoV-2 (trímero de pico)
Material Poliestireno magnético
Tipo de producto Gránulos magnéticos Dynabeads™ recubiertos con proteína de pico de SARS-CoV-2 trimérica
Formato 3 mL
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Kingfisher™ Flex o Apex, DynaMag™-96 con faldón lateral, separador magnético de 96 pocillos, lector de placas ELISA (450 nm)
Compatibilidad de alto rendimiento Sí, en instrumentos Kingfisher™ Flex o Apex
Tecnología de aislamiento Gránulos magnéticos Dynabeads™
Condiciones de envío Hielo húmedo (de 2 °C a 8 °C)
Volumen (métrico) 3 mL
Diámetro (métrico) 2,7 μm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.