Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A/Protein G and Magnet Starter Pack
Código de producto. 15700817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15700817 40 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 15700817 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10015D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Combina los gránulos magnéticos de proteína A y G para la inmunoprecipitación magnética; para uso en tubos de microcentrífuga de 1,5 ml.
Diseño que ahorra espacio con el termociclador más compacto
  • Diseño modular flexible que ahorra espacio en el área de trabajo
  • El módulo con el panel de control independiente proporciona flexibilidad cuando se integra en la plataforma robótica
  • Opciones de cableado de 10 cm, 1 metro y 3 metros
Funciones del termociclador y la tapa automatizadas
  • Bloque de 384 pocillos
  • La tapa automática se puede programar para un manejo sin manos con manipulación de líquidos o apiladores de placas
  • La cubierta calefactada se desplaza hacia delante para cubrir el depósito de placas y garantiza de este modo el contacto térmico y elimina la evaporación
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido del kit 1 ml de gránulos de proteína A Dynabeads; 1 ml de gránulos de proteína G Dynabeads; 1 imán DynaMag-2
Contenido y almacenamiento Almacene Dynabeads a 2–8 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos DynaMag, Dynabeads
Cantidad 40 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación
Tipo Pack de inicio de imán y proteína A/proteína G
Tipo de ligando Proteína A/G