Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Silane
Código de producto. 12336182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12336182 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12336182 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 37002D
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dynabeads™ MyOne™ Silane
Una excelente herramienta para extraer y aislar ácidos nucleicos de muestras biológicas de forma muy predecible y uniforme siguiendo un sencillo protocolo de separación magnética. Tenga en cuenta que este es un producto independiente que solo contiene Dynabeads™ en un tampón de almacenamiento. Nuestros productos de ADN genómico Dynabeads™ SILANE (n.º de cat. 370-12D) o ácido nucleico vírico Dynabeads™ SILANE (n.º de cat. 370-11D) incluyen los tampones y protocolos necesarios para extraer el ADN genómico o los ácidos nucleicos víricos, respectivamente.
Las partículas magnéticas de otros proveedores suelen presentar una distribución del intervalo de tamaños, una superficie y una capacidad de unión aleatorias. lo que puede comprometer la reproducibilidad de los resultados. Con Dynabeads™ MyOne™ SILANE se asegura una mayor sensibilidad, capacidad y rendimiento.
Los pequeños gránulos de 1 μm Dynabeads™ MyOne™ SILANE presentan una química de la superficie optimizada similar a la sílice y un área de la superficie muy específica, lo que ofrece una cinética eficaz y gran sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos. La uniformidad de su tamaño y área de la superficie también garantizan unos resultados reproducibles. El producto posee los altos estándares de la prestigiosa Dynal™ en cuanto a la reproducibilidad tanto dentro de los lotes como entre ellos y a la capacidad de automatización.
Ventajas:
  • Unión muy predecible por mg de partículas.
  • Alta sensibilidad, lo que permite un bajo límite de detección.
  • Para el aislamiento del ADN⁄ARN vírico, ARN total, ADN genómico, etc.
  • Aísla tanto el ADN como el ARN.
  • Más rápido que las columnas de centrifugación.
  • Más rentable a pesar de presentar el mismo rendimiento que las columnas de centrifugación.
  • Fácilmente automatizable (baja tasa de sedimentación + alta movilidad magnética).
  • Se ajusta a los requisitos de los clientes para fabricantes originales de equipos (OEM).
    Aplicaciones:
  • Aislamiento de ácidos nucleicos totales (ADN⁄ARN) de muestras biológicas típicas (por ejemplo, suero⁄plasma, sangre completa, etc.).
  • Muy adecuado para ensayos automatizados.
  • Se han desarrollado kits específicos para el aislamiento de ácidos nucleicos víricos y ADN genómico (disponibles por separado).
    Información adicional:
    Se pueden ofrecer opciones de validación y personalización (gránulo, tampón, protocolo o formato) para OEM. Para obtener más información y presupuestos para grandes volúmenes de Dynabeads™ MyOne™ SILANE similares a la sílice, contacte con nosotros en la dirección: Ivd@invitrogen.com.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 40 mg⁄ml
    Contenido y almacenamiento Suministrado a una concentración de 40 mg⁄ml. 5 ml de volumen total, suficiente para 96 aislamientos.
    Almacenar a: De 2 a 8 °C
    Tipo de producto SILANE
    Línea de productos DYNAL, Dynabeads, MyOne
    Cantidad 5 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Funcionalidad de superficie Silanol (similar a la sílice)
    Diámetro (métrico) 1 μm