Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX4 Mixer
Código de producto. 10059022
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Mezcladores de muestra Dynabeads™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10059022 Mezcladores de muestra Dynabeads™ cada uno
1 options
Código de producto. 10059022 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 15910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mezclador Dynabeads™ MX4
El mezclador Dynabeads™ MX4 combina la base mezcladora Dynabeads™ MX (n.º decat. 159-02) y el cabezal de mezcla MPC™-S (n.º decat. 159-11).Diseñado para albergar dos gradillas de muestras MPC™-S (n.º decat. A13346); capacidad de hasta 12 tubos de microcentrífuga.
Los mezcladores Dynabeads™ MX proporcionan un movimiento suave continuo para obtener una unión óptima de Dynabeads™ con dianas (por ejemplo, células, proteínas, ácidos nucleicos).Velocidad variable (5-40 rpm).Puede funcionar tanto en condiciones frías como cálidas (4-37 °C).Los cabezales intercambiables admiten diferentes tamaños de tubo y volúmenes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 5 a 40 rpm
Tensión VDC 12
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 37 °C
Amperaje 0,5 A
Tipo de producto Mezclador
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 × 6 × 10 pulg (20 × 15 × 25 cm)
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15 cm
Para utilizar con (equipo) Mezcladores de muestra Dynabeads™