Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX2 Mixer
Código de producto. 10455133 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Mezcladores de muestra Dynabeads™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10455133 Mezcladores de muestra Dynabeads™ cada uno
1 options
Código de producto. 10455133 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 15908
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezclador Dynabeads™ MX2
El mezclador Dynabeads™ MX2 combina la base mezcladora Dynabeads™ MX (n.º den.º 159-02), torreta de mezclador (n.ºde cat. 159-06) y rueda de mezcla de 8 tubos (cat.cat. 159-04).Diseñado para tubos de muestra de 15 a 27 mm de diámetro.
Los mezcladores Dynabeads™ MX proporcionan un movimiento suave continuo para lograr una unión óptima de Dynabeads™ a las dianas (por ejemplo, células, proteínas, ácidos nucleicos).Velocidad variable (5-40 rpm).Puede funcionar tanto en condiciones frías como cálidas (4-37 °C).Los cabezales intercambiables admiten diferentes tamaños de tubo y volúmenes de muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 40 rpm
Tensión 12 V CC
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 37 °C
Amperaje 0,5 A
Tamaño del tubo Entre 15 y 27 mm
Tipo de producto Mezclador
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 × 6 × 10 pulg. (20 × 15 × 25 cm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15 cm
Para utilizar con (equipo) Mezcladores de muestra Dynabeads™
N.º de posiciones 8