Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación Dynabeads™ mRNA DIRECT™
Código de producto. 10563755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10563755 10 mL cada uno
10190723 5 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563755 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 61012
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
10 ml de Dynabeads con oligo (dT)25, 60 ml de tampón de unión/lisis, 120 ml de tampón de lavado A, 60 ml de tampón de lavado B, 15 ml de Tris-HCl de 10 mM (tampón de elución), contiene reactivos suficientes para 40 aislamientos estándar.
The Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit is designed for simple and rapid isolation of pure, intact polyadenylated (polyA) mRNA directly from the crude lysate of animal and plant cells and tissues.
The Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit is designed for simple and rapid isolation of pure, intact polyadenylated (polyA) mRNA directly from the crude lysate of animal and plant cells and tissues. The isolated mRNA is suitable for use in all downstream applications.
Advantages of the Dynabeads mRNA DIRECT Kit:
  • Fast – 15 minute procedure yields pure, intact mRNA
  • Highly pure mRNA isolation – best choice upstream of cDNA synthesis
  • Sensitive mRNA isolation – enables cDNA synthesis and cDNA library construction from ultra-small starting samples (enables cDNA library construction from a single cell)
El kit de ARNm DIRECT™ de Dynabeads® está diseñado para el aislamiento rápido y sencillo de ARN mensajero (ARNm) poliadenilado puro e intacto (poliA) directamente de lisado crudo de tejidos y células animales y vegetales. El ARNm aislado es adecuado para su uso en todas las aplicaciones posteriores. Ventajas del kit de ARNm DIRECT™ de Dynabeads®:
• Rápido: un procedimiento de 15 minutos que produce ARNm puro intacto
• Aislamiento de ARNm de alta pureza: la mejor opción previa a la síntesis de ADN complementaria (ADNc)
• Sensibilidad del aislamiento de ARNm: permite la síntesis de ADNc y la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de muestras de partida ultrapequeñas (permite la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de una única célula)
Descripción general del sistema
El protocolo de aislamiento se basa en pares de base entre los residuos de poliA en el extremo 3' de la mayoría del ARNm y los residuos de oligo (dT)25 unidos covalentemente a la superficie del Dynabeads®. Otras especies de ARN que carecen de una cola poliA no se hibridan con los gránulos y se eliminan fácilmente. El ARN ribosómico, el ADN, las proteínas y las pequeñas moléculas de ARN (como ARN de transferencia, micro ARN y pequeños ARN nucleolares) no se unen a los gránulos y se descartan. Los agentes inhibidores de ARNasa en el tampón de lisis/unión junto con estrictas condiciones de lavado e hibridación garantizan el aislamiento de ARN puro intacto a partir de muestras crudas ricas en ARNasa, sin utilizar agentes caotrópicos fuertes. Los gránulos (beads) de purificación de ARNm se dirigen y capturan la transcriptoma de ARNm a partir de una amplísima variedad de muestras iniciales crudas (véase el protocolo). 1 mg de gránulos Dynabeads® oligo (dT)25 (200 μl) enlaza hasta 2 μg de ARNm. Una célula de mamífero típica contiene alrededor de entre 10 y 30 pg de ARN total, de los cuales entre un 1 % y un 5 % es ARNm.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido:
• 10 ml de Dynabeads con oligo (dT)25
• 60 ml de tampón de unión/lisis
• 120 ml de tampón de lavado A
• 60 ml de tampón de lavado B
• 15 ml de Tris-HCl de 10 mM (tampón de elución)
Contiene reactivos suficientes para 40 aislamientos estándar. Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Isolation Technology Gránulo magnético
Volumen de elución 10 to 100 μL
Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras de plantas, muestras virales, células, tejido, muestras fijas y FFPE, levadura, ARN, sangre, muestras de plantas, muestras virales, células, tejido, muestras fijas y FFPE, sangre
Tipo de producto final ARNm
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Automated Liquid Handling Systems
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR)
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Cells: ≤106
Plant: ≤400 mg
Tissue: ≤200 mg
Producción 2 μg mRNA per 200 μL of beads (Binding capacity)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dynabeads mRNA DIRECT Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride