Learn More
Invitrogen™ Enriquecimiento de virus intacto Dynabeads™
Descripción
El enriquecimiento de virus intacto Dynabeads contiene gránulos magnéticos de 1 µm de intercambio aniónico de base fuerte que une moléculas y vesículas cargadas negativamente. Los gránulos están optimizados para el enriquecimiento del coronavirus del SRAS-CoV-2 intacto a partir de medios de transporte de virus y cultivos celulares diluidos, pero se han verificado para el enriquecimiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus sincitial respiratorio (VRS), así como los virus ebola, Zika, gripe A, noro y novo. El enriquecimiento es suave y rápido, y puede realizarse en tan solo 15 minutos. El virus puede extraerse fácilmente de los gránulos en un paso de liberación de 10 minutos adicional.
El virus intacto enriquecido puede utilizarse para el crecimiento posterior del virus o en cualquier ensayo funcional posterior, investigación de proteínas (western, espectrometría de masas), purificación de ARN para PCR, etc. Además, los gránulos magnéticos Dynabeads permiten un enriquecimiento de alto rendimiento en combinación con cualquiera de nuestros instrumentos KingFisher, por lo que se dispone de protocolos tanto manuales como automatizados.
Razones para utilizar el enriquecimiento de virus intacto Dynabeads
• Rápido aislamiento: virus SARS-CoV-2 intacto en < 15 minutos
• Sencilla automatización: pulse el botón y no haga nada más
• Alto rendimiento: enriquezca hasta 96 muestras por ciclo
• Virus funcional: el virus intacto se puede utilizar para cualquier ensayo funcional
• Liberación: el virus se libera de los gránulos en ∼ 10 minutos
Cómo utilizar el enriquecimiento de virus intacto Dynabeads
Se necesita un mezclador de rodillos y un imán DynaMag para los pasos de lavado. Mezcle bien los gránulos antes de empezar. Utilice ∼20 µl de Dynabeads por cada ml de muestra del virus.
Protocolo manual:
1. Utilice el imán para lavar dos veces los gránulos.
2. Añada gránulos a la muestra durante 10 minutos a temperatura ambiente.
3. Lave el virus unido a los gránulos dos veces en el imán para eliminar las sustancias objetivo no ligadas.
4. Opcional: Libere el virus de los gránulos en ∼10 minutos
Protocolo automatizado:
(Se requiere el sistema de purificación de muestras Kingfisher (Apex, Flex o Duo Prime)
1. Añada los reactivos a las placas, cargue las placas en el instrumento y pulse el botón.
2. Vuelva en 20 minutos para recoger el virus enriquecido.
El enriquecimiento de virus de cultivos o muestras se basa tradicionalmente en métodos de ultracentrifugación que son tediosos, requieren equipos caros y grandes, y ofrecen un rendimiento dudoso. La pandemia de covid-19 ha aumentado el enfoque en las enfermedades infecciosas y cómo funcionan los virus, cómo influyen en el cuerpo y el sistema inmunitario, y en nuevas formas de desarrollar nuevas vacunas y terapias. El aumento en la investigación de virus también aumenta la necesidad de un mayor rendimiento con menos manipulación manual. Los gránulos de enriquecimiento de virus intacto Dynabeads son únicos, lo que permite el enriquecimiento automatizado de virus infecciosos de hasta 96 muestras por ciclo en menos de 30 minutos. Esto reduce el tiempo de intervención y el tiempo total mientras aumenta que el rendimiento y la reproducibilidad.
Si trabaja con la transcripción in vitro (IVT) para el desarrollo de vacunas y terapias basadas en ARNm, nuestra nueva tecnología Dynabeads ofrece un flujo de trabajo de producción de ARNm sencillo, flexible y ampliable que minimiza el uso de plásmidos y antibióticos.
Si está en proceso de personalizar el enriquecimiento de virus intacto Dynabeads en un producto o servicio comercial, o necesita un mayor volumen de este producto, póngase en contacto con nosotros en oemdynal@lifetech.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 40 mg/mL |
| Descripción | Strong anion exchange magnetic beads |
| Material | Poliestireno magnético |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 40 mg/ml de gránulos superparamagnéticos de intercambio aniónico fuerte suministrados en 30 mm de cloruro sódico (NaCl) y 0,05 % de azida sódica (NaN3). Almacenar a entre 2 y 8 °C. |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Imanes DynaMag o instrumentos KingFisher |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Funcionalidad de superficie | Superficie con fuerte carga positiva |
| Cantidad | 2 mL |
| Mostrar más |