Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD3
Código de producto. 10725693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10725693 5 mL 5 ml
30275450 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10725693 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11151D
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Dynabeads CD3 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD3 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD3+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, PBMC, and tissue digests.
Dynabeads CD3 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD3 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD3+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), and tissue digests. Advantages of Dynabeads CD3:
  • Fast and efficient isolation of CD3+ T cells from any sample—no columns required
  • High purity, yield, and viability of positively isolated CD3+ T cells for molecular downstream assays
  • Fast and efficient depletion of CD3+ T cells from any sample.
Las células CD3 de Dynabeads son microesferas superparamagnéticas combinadas con un anticuerpo anti-CD3 humano que permiten el aislamiento o el agotamiento fácil de las células T CD3+ humanas directamente de cualquier muestra, incluyendo sangre completa, médula ósea, capa de tampón, células mononucleares (MNC) y digestiones de tejido.
  • Aislamiento rápido y eficaz de células T CD3+ de cualquier muestra: no se necesitan columnas
  • Alta pureza, rendimiento y viabilidad de células CD3 + aisladas positivamente para ensayos moleculares posteriores.
  • Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Células T (población total)
  • Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Tipo de muestra: Sangre, PBMC
  • Material de partida (n.º de células): 1 x 107 PBMC por aislamiento
  • Especie diana: Humano
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células T (población total)
Contenido y almacenamiento Este producto contiene: 5 ml de Dynabeads™ CD3 recubiertos con anticuerpo monoclonal anti-CD3.
Condiciones de almacenamiento: 2 °C a 8 °C. No la congele.
Tipo de producto Gránulo recubierto de anticuerpos
Incluye 5 mL Dynabeads CD3 coated with anti-CD3 monoclonal antibody.
Tecnología de aislamiento Agotamiento, aislamiento positivo para aplicaciones moleculares
N.° de celdas Procesa ∼2x10^9 células en total
Viabilidad de la salida >95%
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 5 mL
Tipo de muestra PBMC, sangre
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de celda del material de partida 1 x 10^7 PBMC por aislamiento
Especies diana Humano
Diámetro (métrico) 4,5 μm