Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 515-LS NHS Ester
Código de producto. 12371943 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
12371943 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 12371943 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 82491
Etiquete anticuerpos u otras proteínas para ensayos FRET y fluorescencia multiplex utilizando fluores con grandes corrimientos de Stokes (excitación de 488 nm; emisión de amarillo a rojo lejano).
Los colorantes especializados Thermo Scientific™ DyLight de gran corrimiento de Stokes ofrecen un amplio espectro de características de emisión de fluorescencia de verde a rojo lejano con un único pico de excitación que coincide con la línea láser de 488 y corrimientos de Stokes extraordinariamente grandes que inhiben la supresión.
Los colorantes especializados DyLight de gran desplazamiento de stokes son una familia de agentes de etiquetado que proporcionan una detección de fluorescencia brillante para la adquisición de imágenes multiplexadas. Los colorantes comparten un rango de excitación común, mientras que sus propiedades de emisión se extienden desde el verde hasta las longitudes de onda rojas lejanas. Los colorantes se basan en una estructura de cumarina central que se modifica para emitir a diferentes longitudes de onda. Cada colorante contiene un éster NHS reactivo a la amina para la modificación rápida de anticuerpos, proteínas, péptidos u otras biomoléculas a través de la formación de enlace de amida. Los colorantes DyLight de gran desplazamiento de stokes se pueden utilizar individualmente o en combinación con DyLight 488 para el análisis multiplexado. Los picos de excitación y emisión están suficientemente separados para minimizar la supresión del colorante en los ensayos.
Características destacadas:
  • Longitud de onda de excitación única: los colorantes DyLight de gran desplazamiento de stokes pueden excitarse en conjunto a 488 nm usando un láser Argon
  • Adquisición de imágenes múltiples al mismo tiempo: los cuatro colorantes DyLight de gran desplazamiento de stokes pueden utilizarse con DyLight 488 para aplicaciones de fluorescencia multiplex
  • Grupo reactivo de éster NHS: permite el etiquetado inmediato de anticuerpos, proteínas, péptidos y otras moléculas que contienen aminas a través de la formación de enlace de amida
  • Múltiples opciones de solubilidad: elija entre colorantes hidrófilos o hidrófobos para optimizar el etiquetado de colorante adecuado y así obtener el mejor rendimiento en una aplicación
  • Grand desplazamiento de stokes que inhiben la desactivación: la superposición mínima entre la excitación y los picos de emisión inhiben los efectos de desactivación del colorante
  • Uso en ensayos basados en FRET: la separación extremadamente amplia entre la excitación y los picos de emisión permiten el uso de los colorantes de gran desplazamiento de stokes en aplicaciones de transferencia de energía donde el colorante aceptador se elimina de forma espectral de la longitud de onda de excitación
Criterios para considerar al elegir un colorante especializado DyLight de gran desplazamiento de stokes:
  • Longitud de onda de excitación y emisión: todos los colorantes comparten un rango común de longitud de onda de excitación con opciones para la emisión verde hasta longitudes de onda rojas lejanas
  • Solubilidad en agua: los colorantes DyLight de gran desplazamiento de stokes pueden solubilizarse inicialmente en metanol, etanol, DMF o DMSO con transferencia a un medio de tampón acuoso para el etiquetado de biomoléculas
Recomendada para:
Desactivadores y pares FRET; conjugación con partículas de sílice; microscopía STED; microscopía multicolor; microscopía 4Pi; nanoscopia 3D de doble color; dispersión de luz dinámica; desplazamiento de stokes graduado; RT-PCR dúplex mejorado; microscopía óptica de alta resolución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Éster de N-hidroxisucinimida (NHS) con DyLight 515-LS
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Tinte
Solubilidad DMF (dimetilformamida)
Contenido y almacenamiento Almacenar a 20 °C. Se envía a temperatura ambiente.
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Etiqueta o tinte Flúor DyLight™ (especializado)
Tipo de etiqueta DyLight Fluors
Línea de productos DyLight
Emisión 648
Excitación 519
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DyLight Reactive Dyes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DyLight Reactive Dyes