Learn More
Beschreibung
Los kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen DyLight proporcionan todo lo necesario para etiquetar 1 mg de anticuerpo o proteína con colorante DyLight reactivo a aminas y eliminar el colorante libre posteriormente. Elija entre una variedad de fluoróforos DyLight en todo el espectro para etiquetar su anticuerpo o proteína de forma covalente. Los anticuerpos etiquetados suelen estar listos para su uso en 90 minutos con un tiempo de manipulación mínimo. El kit contiene todos los componentes necesarios para realizar tres reacciones de etiquetado independientes utilizando 1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas.
Los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight contienen un derivado activado por el éster de NHS del colorante DyLight de alto rendimiento que se puede utilizar para etiquetar anticuerpos y otras proteínas con fluorescencia para la adquisición de imágenes celulares y otros métodos de detección por fluorescencia. El colorante DyLight es un colorante reactivo a aminas y se activa con una fracción de éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) para reaccionar con grupos α-amino N-terminal expuestos o grupos ε-amino de residuos de lisina para formar enlaces amida estables.
Los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight contienen todos los componentes necesarios para realizar tres reacciones de etiquetado independientes y la eliminación del colorante libre con 1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas.
Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes CyDye y LI-COR™ en muchas aplicaciones y permanecen altamente fluorescentes en un amplio intervalo de pH (pH 4–9). Además, la solubilidad en agua de los colorantes fluorescentes DyLight permite obtener una alta relación colorante-proteína sin provocar la precipitación de conjugados. Por último, la alta solubilidad de estos fluoróforos permite añadir soluciones de proteínas directamente a cantidades específicas del reactivo de etiquetado.
Otras ventajas de los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight:
· Alto rendimiento: alta intensidad de fluorescencia en un amplio intervalo de pH
· Varios colores: 10 colorantes diferentes en todo el espectro visible y parte del infrarrojo
· Especificidad: el colorante activado por el éster de NHS etiqueta proteínas y otras moléculas en aminas primarias (-NH2)
· Procedimiento optimizado: al seguir el protocolo estándar, se obtienen anticuerpos con excelentes relaciones colorante:proteína y tasas de recuperación para una actividad y un etiquetado con fluorescencia óptimos
También ofrecemos los kits de etiquetado de anticuerpos de microescala DyLight para un etiquetado de anticuerpos con fluorescencia rápido y eficaz para su uso en métodos con fluorescencia. Los kits de etiquetado de anticuerpos de microescala DyLight contienen todos los componentes necesarios para realizar cinco reacciones de etiquetado independientes utilizando 100 µg de IgG o cantidades similares de otras proteínas. Los tamaños de kit estándar y de microescala incluyen el fluoróforo DyLight reactivo a aminas en prácticos viales de un solo uso, así como resina de purificación y columnas de centrifugación para la preparación de conjugado listo para su uso.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Labeling Kit |
| Cantidad | 3 reactions |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 3 viales de éster de NHS DyLight, tubo de 1 ml con tampón de borato, 5 ml de resina de purificación, 6 columnas de centrifugación y 12 tubos de recogida para microcentrífuga. Almacene el éster de NHS DyLight a – 20 °C. Almacene todos los demás componentes del kit a 4 °C. |
| Excitación/emisión | 652/672 |
| Escala de etiquetado | De 0,5 a 1 mg |
| Línea de productos | DyLight |
| Reactividad química | Amina |
| Etiqueta o tinte | DyLight 650 |
| Color | Rojo lejano |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- DyLight Antibody Labeling Kits
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium tetraboratedecahydrate, boricacid, DyLight Reactive Dyes
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.