Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Antibody Labeling Kits
Código de producto. 10741955 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Excitación/emisión:
346/442
400/420
490/525
562/576
590/617
638/658
652/672
679/702
749/775
784/814
Etiqueta o tinte:
DyLight 350
DyLight 405
DyLight 488
DyLight 550
DyLight 594
DyLight 633
DyLight 650
DyLight 680
DyLight 755
DyLight 800
Tamaño de la unidad:
1 set
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Excitación/emisión Etiqueta o tinte unitSize
10741955 400/420 DyLight 405 1 set
10381064 490/525 DyLight 488 1 set
10197873 590/617 DyLight 594 1 set
10391404 638/658 DyLight 633 1 set
10270154 679/702 DyLight 680 1 set
10026763 784/814 DyLight 800 1 set
11891184 346/442 DyLight 350 1 set
11814574 562/576 DyLight 550 1 set
11834574 652/672 DyLight 650 1 set
11572501 749/775 DyLight 755 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10741955 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquete anticuerpos o proteínas de forma covalente con colorantes DyLight para su uso en inmunofluorescencia, citometría de flujo, análisis Western blot y análisis de alto contenido.
Los kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen DyLight proporcionan todo lo necesario para etiquetar 1 mg de anticuerpo o proteína con colorante DyLight reactivo a aminas y eliminar el colorante libre posteriormente. Elija entre una variedad de fluoróforos DyLight en todo el espectro para etiquetar su anticuerpo o proteína de forma covalente. Los anticuerpos etiquetados suelen estar listos para su uso en 90 minutos con un tiempo de manipulación mínimo. El kit contiene todos los componentes necesarios para realizar tres reacciones de etiquetado independientes utilizando 1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas.
Los kits de etiquetado de anticuerpos Invitrogen DyLight permiten la creación de anticuerpos fluorescentes que están unidos covalentemente a diferentes fluoróforos DyLight. Los anticuerpos etiquetados con fluorescencia se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio, como microscopía de inmunofluorescencia, IHC, Western blot, ELISA, citometría de flujo o estrategias de detección por fluorescencia in vitro e in vivo.
Los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight contienen un derivado activado por el éster de NHS del colorante DyLight de alto rendimiento que se puede utilizar para etiquetar anticuerpos y otras proteínas con fluorescencia para la adquisición de imágenes celulares y otros métodos de detección por fluorescencia. El colorante DyLight es un colorante reactivo a aminas y se activa con una fracción de éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) para reaccionar con grupos α-amino N-terminal expuestos o grupos ε-amino de residuos de lisina para formar enlaces amida estables.
Los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight contienen todos los componentes necesarios para realizar tres reacciones de etiquetado independientes y la eliminación del colorante libre con 1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas.
Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes CyDye y LI-COR™ en muchas aplicaciones y permanecen altamente fluorescentes en un amplio intervalo de pH (pH 4–9). Además, la solubilidad en agua de los colorantes fluorescentes DyLight permite obtener una alta relación colorante-proteína sin provocar la precipitación de conjugados. Por último, la alta solubilidad de estos fluoróforos permite añadir soluciones de proteínas directamente a cantidades específicas del reactivo de etiquetado.
Otras ventajas de los kits de etiquetado de anticuerpos DyLight:
· Alto rendimiento: alta intensidad de fluorescencia en un amplio intervalo de pH
· Varios colores: 10 colorantes diferentes en todo el espectro visible y parte del infrarrojo
· Especificidad: el colorante activado por el éster de NHS etiqueta proteínas y otras moléculas en aminas primarias (-NH2)
· Procedimiento optimizado: al seguir el protocolo estándar, se obtienen anticuerpos con excelentes relaciones colorante:proteína y tasas de recuperación para una actividad y un etiquetado con fluorescencia óptimos
También ofrecemos los kits de etiquetado de anticuerpos de microescala DyLight para un etiquetado de anticuerpos con fluorescencia rápido y eficaz para su uso en métodos con fluorescencia. Los kits de etiquetado de anticuerpos de microescala DyLight contienen todos los componentes necesarios para realizar cinco reacciones de etiquetado independientes utilizando 100 µg de IgG o cantidades similares de otras proteínas. Los tamaños de kit estándar y de microescala incluyen el fluoróforo DyLight reactivo a aminas en prácticos viales de un solo uso, así como resina de purificación y columnas de centrifugación para la preparación de conjugado listo para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido del kit Contiene 3 viales de éster de NHS DyLight, tubo de 1 ml con tampón de borato, 5 ml de resina de purificación, 6 columnas de centrifugación y 12 tubos de recogida para microcentrífuga
Tipo de producto Labeling Kit
Cantidad 3 reactions
Contenido y almacenamiento Almacene el éster de NHS DyLight a – 20 °C. Almacene todos los demás componentes del kit a 4 °C.
Excitación/emisión 400/420
Escala de etiquetado De 0,5 a 1 mg
Línea de productos DyLight
Reactividad química Amina
Fracción reactiva NHS
Etiqueta o tinte DyLight 405
Color Azul
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
Tipo de etiqueta DyLight™