Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 800 NHS Ester
Código de producto. 10561664 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
paquete de 5
10561664 1 mg 1 miligramo
11809380 5 x 50 μg paquete de 5
2 options
Código de producto. 10561664
Marca: Thermo Scientific™ 46421
Etiquete los anticuerpos u otras proteínas como sondas para ensayos de imágenes de fluorescencia con el intervalo espectral completo de colorantes DyLight activados por éster NHS.
Los colorantes reactivos a los sulfhidrilos Thermo Scientific™ DyLight son fluoradores DyLight activados por éster NHS para el etiquetado fluorescente de anticuerpos y otras proteínas que se utilizan como sondas moleculares para la obtención de imágenes celulares y otros métodos de detección de fluorescencia.
Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa™, CyDye™ y LI-COR™ en muchas aplicaciones, y se mantienen muy fluorescentes en un amplio intervalo de pH (pH de 4 a 9). Además, la solubilidad en agua de los colorantes DyLight permite una alta relación colorante-proteína sin precipitación durante la conjugación.
Características destacadas:
  • Brillo: la alta intensidad de fluorescencia proporciona una sensibilidad excepcional y requiere menos conjugado.
  • Fotoestabilidad: la excepcional resistencia a la decoloración fotográfica permite la adquisición de imágenes por fluorescencia en las condiciones más exigentes (por ejemplo, con iluminación estructurada y en microscopia 4pi).
  • Compatibilidad de instrumentos: los espectros de emisión coinciden con las principales longitudes de onda de salida de los instrumentos de fluorescencia comunes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Éster NHS 800
Solubilidad DMF (dimetilformamida)
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a - 20 °C.
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Etiqueta o tinte DyLight™ 800
Tipo de etiqueta DyLight Fluors
Línea de productos DyLight
Emisión 794
Excitación 777
Diana de etiquetado Anticuerpo, proteína
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DyLight 800 NHS Ester,1 mg
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: DyLight Reactive Dyes