Descripción
Los kits de etiquetado de anticuerpos con flúor Thermo Scientific™ DyLight proporcionan los reactivos y accesorios esenciales para etiquetar y purificar fácilmente los anticuerpos e incluyen kits a escala normal y microescala para cada colorante fluorescente DyLight específico.
Características destacadas:
- Rápido: etiquetado y purificación de la proteína en una hora aproximadamente
- Colorantes aminorreactivos: etiquetado de prácticamente cualquier proteína
- Extracción eficaz de colorante sin reacción
- Dilución mínima de las muestras
- El formato de columna de centrifugado elimina la necesidad de preparación de columna, detección de fracciones y espera a que la proteína salga de la columna
Características específicas del producto:
- Los kits estándar contienen suficientes reactivos para etiquetar y purificar 3 × 1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas
- Los kits de microescala contienen suficientes reactivos para etiquetar y purificar 5 × 0,1 mg de IgG o cantidades similares de otras proteínas
Incluye:
Kits de etiquetado de anticuerpos
Éster NHS DyLight, 3 viales; tampón de reacción,1 mL; columnas de centrifugación, 6 cada una; tubos de recogida de microcentrífugas, 12 cada uno; resina de purificación, 5 ml
Kits de microbalanza
Éster NHS DyLight, 5 viales; tampón de reacción,1 mL; columnas de centrifugación, 5 cada una; tubos de recogida de microcentrífugas, 10 cada uno; resina de purificación, 5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de microescala de etiquetado de anticuerpos DyLight 680 |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de anticuerpos |
| Cantidad | 5 reacciones |
| Suficiente para | Etiquetado y purificación de 5 x 100 µg (1 mg/ml) de IgG u otras proteínas |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Etiquetado y purificación de 5 x 100 μg (1 mg/ml) de IgG u otras proteínas Almacenar el éster DyLight NHS a -20 °C. Almacene los demás componentes del kit a 4 °C. |
| Excitación/emisión | 692⁄712 |
| Escala de etiquetado | 100 μg |
| Línea de productos | DyLight |
| Etiqueta o tinte | DyLight 680 |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |