Descripción
- Biodegradable y no tóxico.
- El tinte azul ilumina los estanques.
- El colorante se esparce rápidamente en el agua y produce un color brillante y fácil de identificar.
- Excelente para identificar patrones de difusión y dispersión, caudales, sitios de descarga, áreas de filtración, para marcar áreas del mar y más.
- Use colorante azul para marcar estanques turbios y otro tipo de aguas de jardín.
- La concentración mínima detectable de todos los colorantes en agua limpia es de 1 ppm.
- Disponible en tabletas, líquido o polvo.
- Las tabletas de disolución rápida son fáciles de manipular y generan menos suciedad que otras formas.
- Son perfectas para aplicaciones como líneas de tormenta, sistemas de refrigeración y alcantarillado y líneas de drenaje.
- Elija líquido para aplicaciones tales como entrada medida, evaluación de tasa de flujo/dilución/dispersión, inspecciones sépticas o pruebas de tinte fluorimétrico.
- El polvo es adecuado para aplicaciones de gran tamaño en las que no se desea líquido, como torres de enfriamiento, lagos, ríos y estanques o tuberías de centrales eléctricas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Descripción | Comprimidos de colorante azul, 200 comprimidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Estanques decorativos y otras masas de agua decorativas |
| Nº de pruebas | 200 tests |
| Cantidad | 200/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Trazador de tinte |