Learn More
Cole-Parmer™ Pastillas de tinte
Código de producto. 11747947 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo/verde
Rojo oscuro
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11747947 Rojo oscuro paquete de 200
11757947 Amarillo/verde paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11747947 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0029516
Comprimidos de tinte Cole-Parmer, amarillo/verde, trazador de tinte, para uso en: Fontanería, análisis de desagües sanitarios y pluviales, cantidad: 200/paquete
Comprimidos de tinte Cole-Parmer, amarillo/verde, trazador de tinte, para uso en: Fontanería, análisis de desagües sanitarios y pluviales, cantidad: 200/paquete
Especificaciones
Color Rojo oscuro
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fontanería, lluvia y drenaje sanitario
Cantidad 200/paquete
Tipo Trazador de tinte