Descripción
V
- El colorante verde/amarillo fluorescente (fluoresceína) funciona mejor en aguas llenas de sedimentos.
- Utilice una lámpara ultravioleta (se vende por separado a continuación) para realizar un seguimiento de colorantes fluorescentes rojos o amarillos/verdes cuando la detección visual normal resulta difícil
- No daña el medio ambiente: atóxico y biodegradable’—
- El color fácil de utilizar en el colorante de difusión rápida identifica patrones de dispersión, caudales, filtración y mucho más El colorante rojo fluorescente no carcinogénico es ideal para aguas con muchas algas o amarillentas
- Aclare estanques turbios con colorante azul
- La concentración mínima detectable es 1 ppm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Intervalo de pH | Desde 5,1 hasta 5,3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de chorro superior |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Trazador de tinte |