Learn More
Didrogesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dydrogesterone |
| CAS | 152-62-5 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (9beta,10alpha)-Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Dehydro-9beta,10alpha-progesterone, 6-Dehydroretroprogesterone, 6alpha-Dehydro-retro-4-pregnene-3,20-dione, Diphaston, Dufaston, Gynorest, Hydrogesterone, Prodel, Retrone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.2089 |