Learn More
Didrogesterona, LoGiCal
Código de producto. 30459634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459634 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459634 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0328.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dydrogesterone
CAS 152-62-5
Nombres de analitos o componentes Dydrogesterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (9beta,10alpha)-Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Dehydro-9beta,10alpha-progesterone, 6-Dehydroretroprogesterone, 6alpha-Dehydro-retro-4-pregnene-3,20-dione, Diphaston, Dufaston, Gynorest, Hydrogesterone, Prodel, Retrone;
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 312.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089 g/mol