Learn More
Clorhidrato de diclonina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de diclonina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dyclonine Hydrochloride |
| CAS | 536-43-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Dyclonine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H27 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dyclonine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 4'-butoxy-3-piperidino-, hydrochloride (7CI,8CI), 4'-Butoxy-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, Diclonina, Diclonine, Dyclocaine hydrochloride, Dyclone, Dyclonine, Dyclonine hydrochloride, Dyclothane, Tanaclone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27NO2.ClH/c1-2-3-15-21-17-9-7-16(8-10-17)18(20)11-14-19-12-5-4-6-13-19;/h7-10H,2-6,11-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)CCN2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-butoxifenil)-3-piperidin-1-ilpropan-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |