Learn More
Dyclonine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Dyclonine hydrochloride (Dyclocaine hydrochloride) is an effective component of Runhou tablets. Dyclonine hydrochloride has significant bactericidal and fungicidal activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dyclonine hydrochloride |
| CAS | 536-43-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H28ClNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Dyclocaine hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (153.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (76.72 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(OCCCC)C=C1)CCN2CCCCC2.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 325.87 |
| Mostrar más |