Learn More
Clorhidrato de diclonina, LoGiCal
Código de producto. 30458964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458964 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458964 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3066.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dyclonine Hydrochloride
CAS 536-43-6
Nombres de analitos o componentes Dyclonine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H27 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dyclonine Hydrochloride, 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 4'-butoxy-3-piperidino-, hydrochloride (7CI,8CI), 4'-Butoxy-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, Diclonina, Diclonine, Dyclocaine hydrochloride, Dyclone, Dyclonine, Dyclonine hydrochloride, Dyclothane, Tanaclone
Fórmula InChI InChI=1S/C18H27NO2.ClH/c1-2-3-15-21-17-9-7-16(8-10-17)18(20)11-14-19-12-5-4-6-13-19;/h7-10H,2-6,11-15H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)CCN2CCCCC2
Nombre IUPAC 1-(4-butoxifenil)-3-piperidin-1-ilpropan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 325.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1809 g/mol