Learn More
Fisherbrand™ Dycem™ Alfombrillas antideslizantes de compuestos poliméricos
Código de producto. 12856445 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 200 mm
320 x 260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12856445 320 x 260 mm cada uno
12846445 200 x 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12856445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.90€
    8.35€ / paquete de 1
    Ahorro 1.55€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una superficie segura que fija elementos como cubetas, placas, herramientas y muchos otros objetos.
  • Se puede lavar con agua y jabón
  • Sin látex
Especificaciones
Color Azul
Dimensiones (L x An) 320 x 260 mm
Material Compuesto polimérico Dychem