Learn More
Tocris Bioscience™ DY131
Descripción
Novel selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays minimal activity at ERRα, ERα and ERβ at concentrations up to 30 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DY131 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.38 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 311.385 |