Learn More
DY131, MedChemExpress
Código de producto. 16452657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452657 50 mg 50 miligramos
16436568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15483
MedChemExpress DY131 (GSK 9089) is a potent and selective ERRγ and ERRβ agonist. DY131displays inactive against ERRα, ERα and ERβ. DY131 also inhibits Smo signaling.
DY131 (GSK 9089) is a potent and selective ERRγ and ERRβ agonist. DY131displays inactive against ERRα, ERα and ERβ. DY131 also inhibits Smo signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DY131
CAS 95167-41-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK 9089
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (160.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(N(CC)CC)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 311.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.38
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death