Learn More
Tocris Bioscience™ DY 268
Potent FXR antagonist
Marca: Tocris Bioscience™ 5656/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DY 268 is a potent FXR antagonist (IC50 = 7.5 nM). Exhibits no detectable cytotoxicity in cell-based assays.Especificaciones
| 1-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-N-[4-methyl-3-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-3-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide | |
| 1609564-75-1 | |
| 10 mg |