Learn More
Tocris Bioscience™ DX3-213B
Código de producto. 30040319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30040319 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30040319 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8070/10
Potent NDUFS7 antagonist
DX3-213B is a potent oxidative phosphorylation (OXPHOS) complex I (also known as NDUFS7) antagonist (IC50 = 3.6 nM). DX3-213B impairs ATP generation (IC50 = 11 nM) and inhibits the proliferation of MIA PaCa-2 cells (IC50 = 9 nM) in galactose-containing media. In vivo, DX3-213B significantly delays tumor growth in a syngeneic mouse model of pancreatic cancer. DX3-213B is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4,4-Difluoro-1-piperidinyl)[(3R)-1-[[4-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]-3-piperidinyl]methanone
CAS 2749555-66-4
Cantidad 10 mg
Objetivo Oxidative Phosphorylation Inhibitors
Fórmula molecular C20H28F2N2O5S2
Pureza 0.97