Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de presión para aplicaciones estacionarias y portátiles |
| Incluye | Líquido indicador |
| Tamaño del conector (métrico) | manguera de 4,7 mm |
| Exactitud | ±3% de la escala completa |
| Tipo de producto | Manómetro |