Description
- ±3% de precisión.
- Líquido de manómetro incluido.
- Los manómetros de líquido inclinados son capaces de realizar mediciones de presión por encima y por debajo de la atmosférica, así como mediciones de presión diferencial.
- De precio económico, compacto y disponible en configuraciones estacionarias y portátiles.
- La construcción es simple, con una carcasa de estireno-acrilonitrilo blanco moldeado prácticamente indestructible, tubo indicador y pocillos de fluido, perillas de ABS moldeadas y émbolo de ajuste a cero, vial de nivel de vidrio montado a prueba de golpes y sellos de junta tórica a prueba de fugas.
- Estos manómetros son muy fáciles de usar: simplemente llene el depósito, ajuste el nivel de líquido a cero, conecte el tubo y el medidor estará listo para funcionar.
- El tubo curvo inclinado vertical del modelo 68062-58 proporciona rangos más altos con incrementos de lectura más fáciles en lecturas bajas y es excelente para uso general.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Conformidad CE |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de presión para aplicaciones estacionarias y portátiles |
| Incluye | Fluido de manómetro |
| Material | Estireno-acrilonitrilo |
| Presión máxima | 0 a 3 in H2O |
| Tamaño del conector (imperial) | 0,19 in Dentados |
| Tamaño del conector (métrico) | Manguera de 4,7 mm |
| Exactitud | ± 3% a escala completa |
| Intervalo de presión | 10 psi |
| Tipo de producto | Manómetro |