Learn More
Duvelisib (R enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16497288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497288 10 mg 10 miligramos
16487246 100 mg 100 miligramos
16463307 50 mg 50 miligramos
16439807 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17044A
MedChemExpress Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.
Duvelisib R enantiomer is a PI3K inhibitor, which is the less active enantiomer of Duvelisib.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duvelisib (R enantiomer)
Forma física Solid
CAS 1261590-48-0
Color Light Gray
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17ClN6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo IPI-145 R enantiomer INK1197 R enantiomer
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (239.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C2=O)C(C=C([C@H](NC3=NC=NC4=C3N=CN4)C)N2C5=CC=CC=C5)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 416.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.86