Learn More
Dutogliptin, MedChemExpress
Código de producto. 16483758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483758 10 mg 10 miligramos
16436487 5 mg 5 miligramos
16400989 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10286
MedChemExpress Dutogliptin (PHX-1149 free base) is an orally available, potent, and selective dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Dutogliptin (PHX-1149 free base) is an orally available, potent, and selective dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dutogliptin
Forma física Solid
CAS 852329-66-9
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H20BN3O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo PHX-1149 free base
Información de solubilidad DMSO : 300 mg/mL (1244.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CN[C@@H]1CCNC1)N(CCC2)[C@@H]2B(O)O
Peso molecular (g/mol) 241.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1
Porcentaje de pureza 99.16%