Learn More
Dutasteride, MedChemExpress
Código de producto. 16481927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481927 50 mg 50 miligramos
16476246 100 mg 100 miligramos
16405778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13613
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.
Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dutasteride
Forma física Solid
CAS 164656-23-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30F6N2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo GG 745 GI 198745
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (63.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@]2([H])[C@]1(C)CC[C@]3([H])[C@@]4(C)C=CC(N[C@]4([H])CC[C@]32[H])=O)NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 528.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.53
Porcentaje de pureza 99.73%