Learn More
Dutasterida, LoGiCal
Código de producto. 30459043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459043 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459043 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1424.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dutasteride
CAS 164656-23-9
Nombres de analitos o componentes Dutasteride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H30 F6 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, Avodart, Avolve, Dutasteride, GG 745, GI 198745, Veltride, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-[2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-, (5alpha,17beta)-, (5alpha,17beta)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide, GI 198745X, GI 206020X, GW 504051X, GW 418079X, GI 246118X, Dutasteride, GW 403358X, GI 246071X, GW 402839X, GW 402836X
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30F6N2O2/c1-24-11-9-17-15(4-8-21-25(17,2)12-10-22(36)35-21)16(24)6-7-19(24)23(37)34-20-13-14(26(28,29)30)3-5-18(20)27(31,32)33/h3,5,10,12-13,15-17,19,21H,4,6-9,11H2,1-2H3,(H,34,37)(H,35,36)/t15-,16-,17-,19+,21+,24-,25+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)Nc5cc(ccc5C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (1S,3AS,3Bs,5AR,9AR,9Bs,11AS)-N-[2,5-bis(trifluorometil)fenil]-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 528.53
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 528,2211 g/mol