Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dutasterida, 99 %
Código de producto. 15618745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15618745 250 mg 250 miligramos
15608745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15618745 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461512500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 164656-23-9 | C27H30F6N2O2 | 528.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164656-23-9
Fórmula molecular C27H30F6N2O2
Peso molecular (g/mol) 528.53
Clave InChI JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Sinónimo dutasteride, avodart, avolve, duagen, unii-o0j6xjn02i, avodart tn, o0j6xjn02i, dutasteride jan/usan/inn, 5alpha,17beta-n-2,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, dutasteride usan
PubChem CID 6918296
ChEBI CHEBI:521033
Nombre IUPAC (1S,3AS,3Bs,5AR,9AR,9Bs,11AS)-N-[2,5-bis(trifluorometil)fenil]-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC4=C(C=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCC5C3(C=CC(=O)N5)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dutasteride
Punto de fusión 245.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.53
Porcentaje de pureza 99%