missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUSP19 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15742361 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15742361 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15742361 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA554428

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

DUSP19 Polyclonal Antibody

DUSP19 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DUSP19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica DUSP19
N.º de referencia del gen Q8WTR2
Alias de gen 5930436K22Rik; C79103; dual specificity phosphatase 19; dual specificity phosphatase TS-DSP1; Dual specificity protein phosphatase 19; DUSP17; DUSP19; LMWDSP3; LMW-DSP3; low molecular weight dual specificity phosphatase 3; Protein phosphatase SKRP1; SAPK pathway-regulating phosphatase 1; SKRP1; Stress-activated protein kinase pathway-regulating phosphatase 1; TS-DSP1
Símbolos de los genes DUSP19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human DUSP19. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91570).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 142679
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.