Learn More
DWK Life Sciences La placa Petri, la tapa y la base de DUROPLAN™ tienen superficies planas y están libres de burbujas y rayaduras
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio nutritivo tipo gel, que se coloca en una plato plano, redondo y transparente con tapa (la llamada placa Petri). Debido al gel sólido, se previene la mezcla de los microorganismos y pueden crecer acumulaciones de cultivo celular (colonias) más grandes. Las placas Petri DURAN ™ se fabrican con vidrio de borosilicato 3,3 mediante un proceso de fabricación especial. Permiten una distribución uniforme del medio de cultivo y garantizan una visión sin distorsiones. Las tapas de las placas Petri DURAN™ se asientan directamente sobre la parte inferior y, por lo tanto, evitan la turbulencia del espacio aéreo saliente. Esto es especialmente adecuado para reacciones con largos tiempos de incubación, a altas temperaturas o con medios de cultivo sensibles.
- El proceso de fabricación especial permite la distribución uniforme de agar y garantiza una observación sin distorsiones
- El fondo y la tapa son microscópicamente planos en el exterior y en el interior
- Libre de burbujas y rayas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento y cultivo de microorganismos; Cultivo en un medio de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; Cultivo celular |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Altura (métrico) | 22 mm |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |