Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ Los marcadores crean una leyenda duradera
- DuraSleeve™ El sistema de marcado de cables proporciona inserciones imprimibles que se pueden insertar fácilmente en un soporte limpio.
- La leyenda se puede cambiar antes o después de la finalización.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Marcadores de alambre y cable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Etiquetas por fila | 1 etiqueta |
| Mostrar más |